Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie omrørende kogeplader
Artikelnummer. 15423610 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminium
Keramisk
Størrelse:
10,25 x 10,25 tommer
4,25 x 4,25 tommer.
7,25 x 7,25 tommer
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Stiktype:
AUS/CN
EU
EU/Storbritannien
EU/UK/AUS/CN
STORBRITANNIEN
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale Størrelse Elektriske krav Stiktype Pakningsstørrelse
15423610 Keramisk 7,25 x 7,25 tommer 230 V 50/60 Hz AUS/CN Hver
15483600 Keramisk 4,25 x 4,25 tommer. 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Hver
15413610 Keramisk 7,25 x 7,25 tommer 230 V 50/60 Hz EU Hver
15453610 Aluminium 7,25 x 7,25 tommer 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Hver
15463620 Keramisk 10,25 x 10,25 tommer 230 V 50/60 Hz EU/Storbritannien Hver
15483620 Keramisk 10,25 x 10,25 tommer 230 V 50/60 Hz STORBRITANNIEN Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15423610 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SP88857106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4310.00 DKK
    3984.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 325.85 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Få præcis omrøringskontrol, enestående sikkerhed og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller.
Få præcis omrøringskontrol til dine rutineprotokoller ved hjælp af Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitale omrørere. De Cimarec+ Stirring Hotplate-serien fås i tre størrelser, hvilket giver fleksibilitet fra mikroskalakemi til produktionsoperationer.
Avanceret teknologi
  • Stir-Trac har innovativ konstruktion til langsom hastighed omrøring, ensartet hastighedskontrol og stærk magnetisk kobling
  • Temperatur justerbar i trin på 1 grad
  • Hot Top-advarselssystem beskytter mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50 C (°122 °F)
Fleksibelt, robust design
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Letlæseligt LED-display til opvarmning og omrøring
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Inkluderer Strømkabel
Forsendelsesvægt (engelsk) 11.2 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 5.1 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Længde (engelsk) 13 tommer
Størrelse 7,25 x 7,25 tommer
Højde (metrisk) 9.7 cm
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 540 °C
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 20.8 cm
Længde (metrisk) 33 cm
Bredde (engelsk) 8,2 tommer
Vægt (engelsk) 11.2 lb.
Vægt (metrisk) 5.1 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Stiktype AUS/CN
Omrøringsområde 50 til 1500 o/min
Dimensioner (L x B x H) 7,25 tommer x 7,25 tommer
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Vise LED
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.