Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Omrører serien
Artikelnummer. 15453620 Shop alle Thermo Scientific produkter
Toppladens overfladeareal (engelsk):
10,25 x 10,25 tommer
4,25 x 4,25 tommer.
7,25 x 7,25 tommer
Topplademateriale:
Aluminium
Keramisk
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Stiktype:
AUS/CN/EU/UK
EU/UK/AUS/CHN-stil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15453620
Brand: Thermo Scientific™ S88850105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få præcis omrøringskontrol til dine rutineprotokoller.
Få præcis omrøringskontrol til dine rutineprotokoller ved hjælp af Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitale omrørere. De Cimarec+ Omrører-serien fås i tre størrelser, hvilket giver fleksibilitet fra mikroskalakemi til produktionsoperationer.
Avanceret teknologi
  • Stir-Trac har innovativ konstruktion til langsom hastighed omrøring, ensartet hastighedskontrol og stærk magnetisk kobling
Fleksibelt, robust design
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Letlæselig LED-display til omrøring
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 50 til 1500 o/min
Topplademateriale Keramisk
Volumen 6 L
Vise LED
Form Firkant
Spænding 230 V
Dimensioner (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 tommer (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Toppladens overfladeareal (engelsk) 10,25 x 10,25 tommer
Toppladeoverfladeareal (metrisk) 26.0 x 26.0 cm
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype EU/UK/AUS/CHN-stil
Certificeringer/compliance cCSAus, CE
Inkluderer 3 strømkabler
Type Omrørere
Forsendelsesvægt (engelsk) 17.4 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 7.9 kg
Vis mere Vis mindre
Garanti: Med forbehold for 3 års garanti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.