Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Omrører serien
Artikelnummer. 15443610 Shop alle Thermo Scientific produkter
Toppladens overfladeareal (engelsk):
10,25 x 10,25 tommer
4,25 x 4,25 tommer.
7,25 x 7,25 tommer
Topplademateriale:
Aluminium
Keramisk
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Stiktype:
AUS/CN/EU/UK
EU/UK/AUS/CHN-stil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15443610
Brand: Thermo Scientific™ S88857108
Få præcis omrøringskontrol til dine rutineprotokoller.
Få præcis omrøringskontrol til dine rutineprotokoller ved hjælp af Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitale omrørere. De Cimarec+ Omrører-serien fås i tre størrelser, hvilket giver fleksibilitet fra mikroskalakemi til produktionsoperationer.
Advanced technology
  • Stir-Trac features innovative engineering for slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
Flexible, robust design
  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Easy-to-read LED display for stirring
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Optional splash guard protection shield
  • Variable sizes for different sample volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 50 to 1500 rpm
Topplademateriale Aluminium
Volumen 4 L
Vise LED
Form Square
Spænding 230 V
Dimensioner (L x B x H) 13 x 8.2 x 3.8 in. (33 x 20.8 x 9.7 cm)
Toppladens overfladeareal (engelsk) 7,25 x 7,25 tommer
Toppladeoverfladeareal (metrisk) 18.4 x 18.4 cm
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype AUS/CN/EU/UK
Certificeringer/compliance CCSAus, CE
Inkluderer 3 power cords
Type Stirrer
Forsendelsesvægt (engelsk) 11.9 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 5.4 kg
Vis mere Vis mindre
Garanti: Med forbehold for 3 års garanti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.