Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct højkapacitetsomrører
Artikelnummer. 10642403 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
40 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10642403 40 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10642403 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50098760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9835.00 DKK
    7347.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 2487.31 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Rør op til 40L med den integrerede controller Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct, ideel til omrøring med høj kapacitet.
Rør op til 40L med den integrerede controller Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct, ideel til omrøring med høj kapacitet.
Funktioner:
  • Quick Stop-funktionen stopper drevet inden for to sekunder, hvilket minimerer efter kørsler og reducerer risikoen for brud
  • Omrøringshastigheder fra 100 til 2000 rpm
  • Den integrerede controller har en justerbar effektindstilling, der reducerer strømforbruget og sænker varmeydelsen
  • Forseglet hus af rustfrit stål er let at rengøre og kemikaliebestandigt
  • Driftsbetingelserne er -10° til +40 °C
  • Beskyttelsesklasse IP22; let rengøres med rindende vand
Indeholder: Alle modeller er 100-240V og indeholder et ledningssæt med forskellige stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 100 til 2000 o/min
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 40 l
Spænding 100 til 240 V
Watt 5/10/15/20 w
Dimensioner (L x B x H) 11,6 x 9,4 x 1,4 tommer. (295 x 240 x 35 mm)
Højde (engelsk) 1,4 tommer
Højde (metrisk) 35 mm
Længde (engelsk) 11,6''
Længde (metrisk) 295 mm
Bredde (engelsk) 9,4 tommer
Bredde (metrisk) 240 mm
Certificeringer/compliance CE-mærke
Garanti og servicetilbud 90 dage (begrænset)
Model- Strøm direkte
Beskyttelsesklasse IP22
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +40 °C (drift)
Type Omrørere
Vægt (engelsk) 5.5 lb.
Vægt (metrisk) 2.5 kg
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet og i 5 år derefter. Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.