Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono& Maxi direkte omrørere
Artikelnummer. p-4531335 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Maxi Direkte
Variomag MICRO/RM
Hastighed:
80 til 2000 o/min
Måledata
Spænding:
100 til 240 V
230 V
Stiktype:
EU
Ledningssæt m. diverse stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10524222
Brand: Thermo Scientific™ 50094713
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for pålidelighed, sikkerhed og ydeevne med disse mono- og maxi-direkte omrørere, som er 100 % vedligeholdelses- og slidfri.
Sikre pålidelighed, sikkerhed og ydeevne med Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono& Maxi Direct Omrørere som er 100% vedligeholdelses- og slidfri. Med kraftige magneter og ingen bevægelige dele er disse induktivt drevne omrørere det perfekte valg til dine generelle laboratoriebehov
Funktioner:
  • Store, flade arbejdsflader, der er nemme at rengøre
  • Kompakt, pladsbesparende design
  • Gradvis startacceleration er skånsom og sikrer optimal magnetisk kobling
  • Justerbare effektindstillinger er adskilt fra hastighedskontrollen, hvilket reducerer strømforbruget og sænker varmeydelsen
  • Driftsbetingelserne er -10 C °til +40 C °ved 95 % RH
Mono direkte omrører:
  • Brugervenligt design med drejeknap
  • Robust, pulverlakeret hus i rustfrit stål
  • Omrøringshastigheder op til 1200 rpm
  • Rørvolumen op til 3L
  • IP32-beskyttelsesklassificeret
Maxi Direct-omrørere:
  • Præcis mikroprocessorstyring med lyst digitalt display
  • Let at rengøre, kemikaliebestandigt, forseglet hus i rustfrit stål
  • Genkald nemt sidst brugte indstillinger
  • Blød og jævn omrøring helt ned til 80 o/min
  • Omrøringshastigheder op til 2000 o/min
  • Rørvolumen op til 5L
  • IP62-beskyttelse; rengøres let med rindende vand
Inkluderer:
100-240V enheder indeholder et ledningssæt med forskellige stik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 80 til 2000 o/min
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 5 L
Vise Digital
Form Firkant
Spænding 100 til 240 V
Watt 5/10/15/21 w
Dimensioner (L x B x H) 8,5 x 7,1 x 1,4 tommer. (215 x 180 x 35 mm)
Højde (engelsk) 1,4 tommer
Højde (metrisk) 35 mm
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 215 mm
Bredde (engelsk) 7,1''
Bredde (metrisk) 180 mm
Stiktype Ledningssæt m. diverse stik
Certificeringer/compliance CE
Model- Maxi Direkte
Beskyttelsesklasse IP62, IP32
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +40 °C (drift)
Type Omrørere
Vægt (engelsk) 3.1 lb.
Vægt (metrisk) 1.4 kg
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.