Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono& Maxi direkte omrørere
Artikelnummer. 10594745 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Maxi Direkte
Variomag MICRO/RM
Hastighed:
80 til 2000 o/min
Variabel
Spænding:
100 til 240 V
230 V
Stiktype:
EU
Ledningssæt m. diverse stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Hastighed Spænding Stiktype Pakningsstørrelse
10594745 Variomag MICRO/RM Variabel 230 V EU Hver
10524222 Maxi Direkte 80 til 2000 o/min 100 til 240 V Ledningssæt m. diverse stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10594745 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50096340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4275.00 DKK
    4081.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 193.85 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Sørg for pålidelighed, sikkerhed og ydeevne med disse mono- og maxi-direkte omrørere, som er 100 % vedligeholdelses- og slidfri.
Sikre pålidelighed, sikkerhed og ydeevne med Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono& Maxi Direct Omrørere som er 100% vedligeholdelses- og slidfri. Med kraftige magneter og ingen bevægelige dele er disse induktivt drevne omrørere det perfekte valg til dine generelle laboratoriebehov
Funktioner:
  • Store, flade arbejdsflader, der er nemme at rengøre
  • Kompakt, pladsbesparende design
  • Gradvis startacceleration er skånsom og sikrer optimal magnetisk kobling
  • Justerbare effektindstillinger er adskilt fra hastighedskontrollen, hvilket reducerer strømforbruget og sænker varmeydelsen
  • Driftsbetingelserne er -10° til +40 C °ved 95% RH
Mono direkte omrører:
  • Let at bruge drejeknap design
  • Robust pulverlakeret hus i rustfrit stål
  • Omrøringshastigheder op til 1200 rpm
  • Rørvolumen op til 3L
  • IP32-beskyttelsesklassificeret
Maxi Direct-omrørere:
  • Præcis mikroprocessorstyring med lyst digitalt display
  • Let at rengøre, kemikaliebestandigt, forseglet hus i rustfrit stål
  • Genkald nemt sidst brugte indstillinger
  • Blød og jævn omrøring helt ned til 80 o/min
  • Omrøringshastigheder op til 2000 o/min
  • Rørvolumen op til 5L
  • IP62-beskyttelse; rengøres let med rindende vand
Inkluderer:
100-240V enheder indeholder et ledningssæt med forskellige stik.
Garanti : 5 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed Variabel
Spænding 230 V
Stiktype EU
Oversigt Omrøringsdrev op til 200C for Variomag MICRO/RM
Model- Variomag MICRO/RM
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.