Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direkte omrørere
Artikelnummer. 12967206 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
150 l
200 l
600 l
Spænding:
230 V
Stiktype:
EU
Storbritannien
Dimensioner (L x B x H):
13 x 13 x 3,4 tommer. (330 x 330 x 80 mm)
80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12967206
Brand: Thermo Scientific™ 50100547
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør store applikationer med den enestående omrøringskraft fra disse mobile direkte omrørere.
Udfør store applikationer med den enestående omrøringskraft Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direkte omrørere. De Mobil 200 og 600 kræver enten Telemodul 40 M eller Telemodul 80 M styreenheden.
Funktioner:
  • Quick Stop-funktionen stopper drevet inden for tre sekunder, hvilket minimerer efter kørsler og risiko for farebrud
  • Let at rengøre, kemikaliebestandigt, forseglet hus i rustfrit stål
  • Omrøringshastigheder fra 100 til 1000 rpm
Mobil Direkte:
  • Rør op til 150L
  • Maksimalt akselmoment er 30Ncm
  • Har en integreret controller med justerbare strømindstillinger
  • Driftsbetingelserne er -10° til +40 C °ved 95% RH
  • IP64 beskyttelsesklassificeret; let rengøres med rindende vand
Mobil 200:
  • Rør op til 200L
  • Maksimalt akselmoment er 50Ncm
  • Driftsbetingelserne er -10° til +56 C °ved 100% RH
  • IP65 beskyttelsesklassificeret; let rengøres med rindende vand
Mobil 600:
  • Rør op til 600L
  • Maksimalt akselmoment er 50Ncm
  • Driftsbetingelserne er -10° til +56 C °ved 100% RH
  • IP65 beskyttelsesklassificeret; let rengøres med rindende vand
Kræver
De Mobil 200 og 600 kræver enten Telemodul 40M eller 80M controller (bestilles separat). De Mobil Direct inkluderer en indbygget controller; ingen ekstern controller påkrævet.
Anbefalet til:
Anvendes i pilotanlæg eller integreret med procesudstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 100 til 1.000 o/min
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 150 l
Form Firkant
Spænding 230 V
Watt 40 w
Dimensioner (L x B x H) 13 x 13 x 3,4 tommer. (330 x 330 x 80 mm)
Højde (engelsk) 3,4 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 330 mm
Bredde (engelsk) 13 tommer
Bredde (metrisk) 330 mm
Stiktype Storbritannien
Certificeringer/compliance CE
Oversigt Mobil Direkte; Kapacitet 150L; 230V UK; Med integreret controller
Model- Mobil Direkte
Beskyttelsesklasse IP64, IP32
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +40 °C (drift)
Type Omrørere
Vægt (engelsk) 35.2 lb.
Vægt (metrisk) 16 kg
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.