Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direkte omrørere
Artikelnummer. 10019390 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
150 l
200 l
600 l
Spænding:
230 V
Stiktype:
EU
Storbritannien
Dimensioner (L x B x H):
13 x 13 x 3,4 tommer. (330 x 330 x 80 mm)
80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Spænding Stiktype Dimensioner (L x B x H) unitSize
10019390 150 l 230 V EU 13 x 13 x 3,4 tommer. (330 x 330 x 80 mm) Hver
12967206 150 l 230 V Storbritannien 13 x 13 x 3,4 tommer. (330 x 330 x 80 mm) Hver
11726647 200 l - - 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 tommer) Hver
11994257 600 l - - 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 tommer) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10019390 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50088128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør store applikationer med den enestående omrøringskraft fra disse mobile direkte omrørere.
Udfør store applikationer med den enestående omrøringskraft Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direkte omrørere. De Mobil 200 og 600 kræver enten Telemodul 40 M eller Telemodul 80 M styreenheden.
Funktioner:
  • Quick Stop-funktionen stopper drevet inden for tre sekunder, hvilket minimerer efter kørsler og risiko for farebrud
  • Let at rengøre, kemikaliebestandigt, forseglet hus i rustfrit stål
  • Omrøringshastigheder fra 100 til 1000 rpm
Mobil Direkte:
  • Rør op til 150L
  • Maksimalt akselmoment er 30Ncm
  • Har en integreret controller med justerbare strømindstillinger
  • Driftsbetingelserne er -10° til +40 C °ved 95% RH
  • IP64 beskyttelsesklassificeret; let rengøres med rindende vand
Mobil 200:
  • Rør op til 200L
  • Maksimalt akselmoment er 50Ncm
  • Driftsbetingelserne er -10° til +56 C °ved 100% RH
  • IP65 beskyttelsesklassificeret; let rengøres med rindende vand
Mobil 600:
  • Rør op til 600L
  • Maksimalt akselmoment er 50Ncm
  • Driftsbetingelserne er -10° til +56 C °ved 100% RH
  • IP65 beskyttelsesklassificeret; let rengøres med rindende vand
Kræver
De Mobil 200 og 600 kræver enten Telemodul 40M eller 80M controller (bestilles separat). De Mobil Direct inkluderer en indbygget controller; ingen ekstern controller påkrævet.
Anbefalet til:
Anvendes i pilotanlæg eller integreret med procesudstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 100 til 1.000 o/min
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 150 l
Form Firkant
Spænding 230 V
Watt 40 w
Dimensioner (L x B x H) 13 x 13 x 3,4 tommer. (330 x 330 x 80 mm)
Højde (engelsk) 3,4 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 330 mm
Bredde (engelsk) 13 tommer
Bredde (metrisk) 330 mm
Stiktype EU
Certificeringer/compliance CE
Oversigt Mobil Direkte; Kapacitet 150L; 230V Euro; Med integreret controller
Model- Mobil Direkte
Beskyttelsesklasse IP64, IP32
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +56 °C (drift)
Type Omrørere
Vægt (engelsk) 35.2 lb.
Vægt (metrisk) 16 kg
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.