Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil 10 and Mobil 25 Large Volume Stirrer
Artikelnummer. 10395330 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Mobil 10 uden styreenhed
Mobil 25 uden styreenhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10395330
Brand: Thermo Scientific™ 50119111
Stir and mix volumes up to 10L with these large volume stirrers, ideal for hard-to-stir, viscous liquids.
Stir and mix volumes of up to 10L with Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil 10 and Mobil 25 Large Volume Stirrers, ideal for hard-to-stir, viscous liquids. The Quick-Stop function stops the drive within three seconds, minimizing after runs and reducing the risk of breakage.
Cimarec™ Mobil 10
  • Compact space-saving design
  • Gradual low-shear acceleration on start-up
  • Stir speeds from 100 to 1000rpm
  • Operating conditions are -10° to +56°C
  • Protection class IP66
Cimarec™ Mobil 25
  • Ideal for high temperatures up to 121°C and high pressure applications up to 2bars (29psi)
  • Can be used in autoclaves, water baths and climatic chambers
  • Perfect for use on sterilized media ensuring even heating and cooling
  • Easy to clean, chemical resistant, sealed stainless-steel housing
  • Gradual low-shear acceleration on start-up
  • Stir speeds from 100 to 1000rpm
  • Operating conditions are -10° to +121°C
  • Protection Class IP68; easily cleaned with running water
Requires:
Telemodul 10 M controller (#50119120 or #500119121)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighed 100 to 1000 rpm
Topplademateriale Stainless Steel
Volumen 10 L
Form Square
Watt 10 w
Diameter (engelsk) 5 in.
Diameter (metrisk) 128 mm
Højde (engelsk) 1.3 in.
Højde (metrisk) 32 mm
Certificeringer/compliance CE marked
Oversigt Mobil 10 w/o controller; Operating temp -10° to +56°C
Model- Mobil 10 uden styreenhed
Beskyttelsesklasse IP66
Temperaturområde (metrisk) -10°C to +56°C (Operating)
Type Stirrer
Vægt (engelsk) 1.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.7 kg
Visa mer Visa mindre
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.