Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint-omrørere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør applikationer sikkert med aggressive medier i miljøer med høj luftfugtighed med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint-omrørere. Omrørerne er designet til integration med inkubatorer og kontrollerede klimakamre.
- Alle modeller kan nedsænkes til brug i vandbade op til 50 °C
- Eksterne controllere reducerer strømforbruget og sænker varmeydelsen
- Kemikaliebestandigt, forseglet hus i rustfrit stål
- Nem genkaldelse af sidst brugte indstillinger
- Driftsbetingelserne er -10° til +56 C °ved 100% RH i luft; 0° til 50 °C nedsænket i vand
- IP 68 beskyttelse; let rengøres med rindende vand
- Induktivt drev sikrer fuldstændig synkroniseret omrøring i alle positioner
- 6-, 15- eller 60-positions omrørere
- Jævn og jævn omrøring så lavt som 100 rpm
- Omrøringshastigheder op til 2000 o/min
- Rørvolumener op til 2L pr. multipoint
Ledningssæt med forskellige stik og valg af controller: Telemodul 20 C med mikroprocessorstyring, justerbar effektindstilling og programmerbarhed eller Telemodul 40 C med højere hastigheder, flere strømindstillinger og pc-styring
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 130 til 1400 rpm |
| Omrøringspositioner | 60 |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Volumen | 50 ml/position |
| Form | Firkant |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 5/10/15/20 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 16,5 x 9,4 x 1,4 tommer (420 x 240 x 35 mm) |
| Højde (engelsk) | 1,4 tommer |
| Højde (metrisk) | 35 mm |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.