Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul controllere
Artikelnummer. 15110775 Shop alle Thermo Scientific produkter
Spænding:
115V US
230V Euro
230V UK
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15110775
Brand: Thermo Scientific™ 50119118
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar plads med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul Controllere, inklusive Micro, Mini, Compact og Maxi Omrørere.
Spar plads med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul Controllere, inklusive Micro, Mini, Compact og Maxi Omrørere.
Funktioner:
  • Giver omrøringskraft til små til mellemstore volumener af væsker med lav viskositet
  • Anbefales til enkeltpunktsomrøring op til 250 ml
Bestillingsoplysninger:
Bestil kun som erstatningscontroller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Omrører i mini-, mikro-, kompakt- og Maxi-serien
Højde (engelsk) 1,9 tommer.
Højde (metrisk) 5 cm
Længde (engelsk) 3,7 tommer
Længde (metrisk) 9.6 cm
Nominel effekt 7 w
Hastighed 130 til 1000 rpm
Hastighedskontrol nøjagtighed ±3
Temperatur (metrisk) 0 °C til 40 °C ved 80 % relativ luftfugtighed
Type Omrørerkontrol
Bredde (engelsk) 2,4''
Bredde (metrisk) 6.3 cm
Dimensioner (L x B x H) 3,7 tommer x 2,4 tommer x 1,9 tommer, 9,6 cm x 6,3 cm x 5 cm
Nøjagtighed ±3
Spænding 230V UK
Elektriske krav 230 V
Omrøringsområde 130 RPM til 100 RPM
Omrøringskraft i forhold til nominel effekt 100%
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.