Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec i Poly 15 og Multipoint-omrørere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør omrøringsapplikationer med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Poly 15 og Multipoint-omrørere for pålidelig og sikker drift. Disse omrørere er 100 % vedligeholdelses- og slidfrie, i en fuldt synkroniseret multipunktsplatform.
Funktioner:
- Store, flade arbejdsflader, der er nemme at rengøre
- Præcis mikroprocessorstyring med lyst digitalt display
- Genkald nemt sidst brugte indstillinger
- Gradvis startacceleration er skånsom og sikrer god magnetisk kobling
- Induktivt drev sikrer fuldstændig synkroniseret omrøring i alle positioner
- Driftsbetingelserne er -10°C°til +40°C°ved 95 % RH
Poly 15 Multipoint-omrører:
- Robust, pulverlakeret hus i rustfrit stål
- Omrøringshastigheder op til 990 o/min
- Velegnet til 15x 250 ml bægerglas eller 6x 1 l kolber
- IP32-beskyttelsesklassificeret
Avancerede Multipoint 6/15-omrørere:
- Kemikaliebestandigt, forseglet hus i rustfrit stål
- Justerbare effektindstillinger er adskilt fra hastighedskontrollen, der reducerer strømforbruget og sænker varmeydelsen
- Blød og jævn omrøring helt ned til 80 o/min
- Omrøringshastigheder op til 2000 o/min
- Omrører mængder op til 3 l pr. multipunkt
- IP62-beskyttelse; rengøres let med rindende vand
Omfatter:
Alle modeller er 100-240 V og indeholder et ledningssæt med forskellige stik.
Anbefalet til:
Massescreening og andre anvendelser, der kræver flere omrøringspunkter
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 80 til 2000 o/min |
| Omrøringspositioner | 6 |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Volumen | 3 L |
| Vise | Digital |
| Form | Firkant |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 5/10/15/20 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 16,5 x 9,4 x 1,4 tommer (420 x 240 x 35 mm) |
| Højde (engelsk) | 1,4 tommer |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.