Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec i Poly 15 og Multipoint-omrørere
Artikelnummer. 10145751 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Multipoint 15
Multipoint 6
Poly 15
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
10145751 Multipoint 15 Hver
10534222 Multipoint 6 Hver
11587589 Poly 15 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10145751 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50093538
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør omrøringsopgaver med disse omrørere, som er 100 % vedligeholdelses- og slidfri, i en fuldt synkroniseret multipunktsplatform.
Udfør omrøringsapplikationer med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Poly 15 og Multipoint-omrørere for pålidelig og sikker drift. Disse omrørere er 100 % vedligeholdelses- og slidfrie, i en fuldt synkroniseret multipunktsplatform.
Funktioner:
  • Store, flade arbejdsflader, der er nemme at rengøre
  • Præcis mikroprocessorstyring med lyst digitalt display
  • Genkald nemt sidst brugte indstillinger
  • Gradvis startacceleration er skånsom og sikrer god magnetisk kobling
  • Induktivt drev sikrer fuldstændig synkroniseret omrøring i alle positioner
  • Driftsbetingelserne er -10°C°til +40°C°ved 95 % RH
Poly 15 Multipoint-omrører:
  • Robust, pulverlakeret hus i rustfrit stål
  • Omrøringshastigheder op til 990 o/min
  • Velegnet til 15x 250 ml bægerglas eller 6x 1 l kolber
  • IP32-beskyttelsesklassificeret
Avancerede Multipoint 6/15-omrørere:
  • Kemikaliebestandigt, forseglet hus i rustfrit stål
  • Justerbare effektindstillinger er adskilt fra hastighedskontrollen, der reducerer strømforbruget og sænker varmeydelsen
  • Blød og jævn omrøring helt ned til 80 o/min
  • Omrøringshastigheder op til 2000 o/min
  • Omrører mængder op til 3 l pr. multipunkt
  • IP62-beskyttelse; rengøres let med rindende vand
Omfatter:
Alle modeller er 100-240 V og indeholder et ledningssæt med forskellige stik.
Anbefalet til:
Massescreening og andre anvendelser, der kræver flere omrøringspunkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 80 til 2000 o/min
Omrøringspositioner 15
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 3 L
Vise Digital
Form Firkant
Spænding 100 til 240 V
Watt 5/10/15/20 w
Dimensioner (L x B x H) 16,5 x 9,4 x 1,4 tommer (420 x 240 x 35 mm)
Højde (engelsk) 1,4 tommer
Højde (metrisk) 35 mm
Længde (engelsk) 16,5 tommer
Længde (metrisk) 420 mm
Bredde (engelsk) 9,4 tommer
Bredde (metrisk) 240 mm
Certificeringer/compliance CE
Oversigt Multipoint 15 Kapacitet 3 l pr. multipoint; 15 omrøringspositioner; 80 til 2.000 o/min
Model- Multipoint 15
Beskyttelsesklasse IP62
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +56 °C (drift)
Type Omrørere
Vægt (engelsk) 16.5 lb.
Vægt (metrisk) 7.5 kg
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.