Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini-omrørere
Artikelnummer. 12917206 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Mini 20 m/ Telemodul 20 C
Mini m/ Telemodul
Mini uden controller
Spænding:
100 til 240 V
230 V
Stiktype:
EU
Ledningssæt m. diverse stik
NA
Storbritannien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12917206
Brand: Thermo Scientific™ 50088132
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Arbejd på de mindste steder med disse mini-omrørere, som kommer med eller uden dit valg af controller.
Arbejd de mindste steder med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini-omrørere. i Mini Series omrørere kommer med eller uden dit valg af controller til brug med distributionssystemet.
Funktioner:
  • Ikke større end en thumbnail, perfekt til at røre i kuvetter
  • Omrøringshastigheder op til 1400 rpm
  • Rørvolumener op til 5 ml
  • Driftsbetingelserne er -10° til +56 C °ved 95% RH
  • Beskyttelsesklasse IP 68 (kun omrører)
  • Link og synkroniser op til 8 mini-omrørere ved hjælp af én controller med valgfrie fordelere og 50088140 omrørere
Bestillingsoplysninger:
Vælg mellem to forskellige styreenheder: standard Telemodul controller med sit pladsbesparende design eller Telemodul 20 C med mikroprocessorstyring, justerbar effektindstilling og programmerbarhed.
Inkluderer:
100-240V enheder indeholder et ledningssæt med forskellige stik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 130 til 1000 rpm
Omrøringspositioner 1
Volumen 5 mL
Form Firkant
Spænding 230 V
Watt 0.1 w
Dimensioner (L x B x H) 0,47 x 0,47 x 0,19 tommer. (12 x 12 x 5 mm)
Højde (engelsk) 0,19 tommer
Højde (metrisk) 5 mm
Længde (engelsk) 0,47 tommer.
Længde (metrisk) 12 mm
Bredde (engelsk) 0,47 tommer.
Bredde (metrisk) 12 mm
Stiktype Storbritannien
Certificeringer/compliance CE
Oversigt Mini m/Standard Telemodul; 230V UK
Model- Mini m/ Telemodul
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +56 °C (drift)
Type Omrørere
Vægt (engelsk) 0.04 lb.
Vægt (metrisk) 0.02 kg
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.