Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini-omrørere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Arbejd de mindste steder med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini-omrørere. i Mini Series omrørere kommer med eller uden dit valg af controller til brug med distributionssystemet.
- Ikke større end en thumbnail, perfekt til at røre i kuvetter
- Omrøringshastigheder op til 1400 rpm
- Rørvolumener op til 5 ml
- Driftsbetingelserne er -10° til +56 C °ved 95% RH
- Beskyttelsesklasse IP 68 (kun omrører)
- Link og synkroniser op til 8 mini-omrørere ved hjælp af én controller med valgfrie fordelere og 50088140 omrørere
Bestillingsoplysninger:
Vælg mellem to forskellige styreenheder: standard Telemodul controller med sit pladsbesparende design eller Telemodul 20 C med mikroprocessorstyring, justerbar effektindstilling og programmerbarhed.
Inkluderer:
100-240V enheder indeholder et ledningssæt med forskellige stik.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 130 til 1400 rpm |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Volumen | 5 L |
| Form | Firkant |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 0.5/0.1/0.15/0.2 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 0,47 x 0,47 x 0,19 tommer. (12 x 12 x 5 mm) |
| Højde (engelsk) | 0,19 tommer |
| Højde (metrisk) | 5 mm |
| Længde (engelsk) | 0,47 tommer. |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.