Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini-omrørere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Arbejd de mindste steder med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini-omrørere. i Mini Series omrørere kommer med eller uden dit valg af controller til brug med distributionssystemet.
- Ikke større end en thumbnail, perfekt til at røre i kuvetter
- Omrøringshastigheder op til 1400 rpm
- Rørvolumener op til 5 ml
- Driftsbetingelserne er -10° til +56 C °ved 95% RH
- Beskyttelsesklasse IP 68 (kun omrører)
- Link og synkroniser op til 8 mini-omrørere ved hjælp af én controller med valgfrie fordelere og 50088140 omrørere
Bestillingsoplysninger:
Vælg mellem to forskellige styreenheder: standard Telemodul controller med sit pladsbesparende design eller Telemodul 20 C med mikroprocessorstyring, justerbar effektindstilling og programmerbarhed.
Inkluderer:
100-240V enheder indeholder et ledningssæt med forskellige stik.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 1400 rpm |
| Volumen | 5 mL |
| Form | Firkant |
| Stiktype | NA |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Oversigt | Mini uden controller |
| Model- | Mini uden controller |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +56 °C (drift) |
| Type | Omrørere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.