Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorørere
Artikelnummer. p-4531340 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Micro 20 m/Telemodul 20 C
Micro m/Telemodul
Mikroomrører uden controller
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13509030
Brand: Thermo Scientific™ 50134760
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Arbejd med disse mikrorørere, som er hermetisk forseglede røreværker i IP68-beskyttelsesklasse, der kan nedsænkes i vand.
Arbejde med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro Omrørere, hermetisk lukkede IP68-beskyttelsesklasse rørere, der kan nedsænkes i vand. De Cimarec i Micro Series omrørere leveres som standard med dit valg af controller eller uden controller til brug med distributionssystem.
Funktioner:
  • Hermetisk lukket hus modstår støv og mikroorganismer
  • Velegnet til brug under høj luftfugtighed og kan nedsænkes helt i vandbade op til 95 °C
  • Hus i rustfrit stål har fremragende kemikalieresistens
  • Driftsbetingelserne er -10° til +120 C °ved 95 % RH eller 0° til 95 °C nedsænket i vand
  • Beskyttelsesklasse IP68 (kun omrører)
Optimal omrøring:
  • Omrøringshastigheder op til 1400 rpm
  • Rørvolumen op til 1L
  • Op til otte omrørere kan styres med en enkelt controller ved hjælp af den valgfrie fordeler
Bestillingsoplysninger:
Valgfrit tilbehør: Fordeler med 4 pladser (#50091720), fordeler med 8 pladser (#50091721)
Inkluderer:
100-240V enheder indeholder et ledningssæt med forskellige stik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 1400 rpm
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 1 L
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Model- Mikroomrører uden controller
Beskyttelsesklasse IP68
Type Omrørere
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.