Beskrivelse
Arbejde med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro Omrørere, hermetisk lukkede IP68-beskyttelsesklasse rørere, der kan nedsænkes i vand. De Cimarec i Micro Series omrørere leveres som standard med dit valg af controller eller uden controller til brug med distributionssystem.
- Hermetisk lukket hus modstår støv og mikroorganismer
- Velegnet til brug under høj luftfugtighed og kan nedsænkes helt i vandbade op til 95 °C
- Hus i rustfrit stål har fremragende kemikalieresistens
- Driftsbetingelserne er -10° til +120 C °ved 95 % RH eller 0° til 95 °C nedsænket i vand
- Beskyttelsesklasse IP68 (kun omrører)
- Omrøringshastigheder op til 1400 rpm
- Rørvolumen op til 1L
- Op til otte omrørere kan styres med en enkelt controller ved hjælp af den valgfrie fordeler
Bestillingsoplysninger:
Valgfrit tilbehør: Fordeler med 4 pladser (#50091720), fordeler med 8 pladser (#50091721)
Inkluderer:
100-240V enheder indeholder et ledningssæt med forskellige stik.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 1400 rpm |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Volumen | 1 L |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Model- | Mikroomrører uden controller |
| Beskyttelsesklasse | IP68 |
| Type | Omrørere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.