Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorørere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Arbejde med Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro Omrørere, hermetisk lukkede IP68-beskyttelsesklasse rørere, der kan nedsænkes i vand. De Cimarec i Micro Series omrørere leveres som standard med dit valg af controller eller uden controller til brug med distributionssystem.
Funktioner:
- Hermetisk lukket hus modstår støv og mikroorganismer
- Velegnet til brug under høj luftfugtighed og kan nedsænkes helt i vandbade op til 95 °C
- Hus i rustfrit stål har fremragende kemikalieresistens
- Driftsbetingelserne er -10 C °til +120 C °ved 95% RH eller 0 °C til 95 °C nedsænket i vand
- Beskyttelsesklasse IP68 (kun omrører)
Optimal omrøring:
- Omrøringshastigheder op til 1400 rpm
- Rørvolumen op til 1L
- Op til otte omrørere kan styres med en enkelt controller ved hjælp af den valgfrie fordeler
Bestillingsoplysninger:
Valgfrit tilbehør: Fordeler med 4 pladser (#50091720), fordeler med 8 pladser (#50091721)
Inkluderer:
100-240V enheder indeholder et ledningssæt med forskellige stik.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 130 til 1400 rpm |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Volumen | 1 L |
| Form | Firkant |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 2/4/6/8 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 1,8 x 1,8 x 0,6 tommer. (48 x 48 x 15 mm) |
| Højde (engelsk) | 0,6 tommer |
| Højde (metrisk) | 15 mm |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.