Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Benchtop-distributører (link og synkronisering)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Sørg for identiske driftsbetingelser for flere omrørerinstallationer ved at bruge Thermo Scientific™ Cimarec™ i Benchtop-fordelere (Link og Sync), til brug med Mini-, Micro-, Compact- og Maxi serie-omrørere.
- Samtidig styring af 2, 4, 6 eller 8 Mini-, Micro- eller Compact serier omrørere ved hjælp af en enkelt Telemodul 20 C eller Telemodul 40 C ekstern controller
- Samtidig styring af 2 eller 4 Maxi Series omrørere ved hjælp af en enkelt Telemodul 20 C eller Telemodul 40 C ekstern controller
- Jævn strømfordeling til synkroniseret omrøring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 4-plads distributør |
| Til brug med (udstyr) | Omrører i mini-, mikro-, kompakt- og Maxi-serien |
| Type | Bordforhandler |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.