Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ i 20C Controller, 100-240V
Artikelnummer. 10431892 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
16,5 cm
Type:
Omrørerkontrol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10431892
Brand: Thermo Scientific™ 50090773
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forenkle betjeningen med denne brugervenlige, menudrevne mircoprocessor-controller, der følger med Micro-, Mini-, Compact-, Maxi- og Telesystems-omrørerne.
Forenkle betjeningen med Thermo Scientific™ Cimarec™ i 20C Controller, en brugervenlig, menudrevet mikroprocessorcontroller, der følger med Micro, Mini, Compact, Maxi og Telesystems omrørere.
Funktioner:
  • Enhåndsbetjening med ligetil drejning og tryk på justeringshjul
  • Tre individuelle program-, lagrings- og genkaldsnøgler for hurtig opstart
  • Sidst anvendte indstillinger gemt i hukommelsen
  • Vippe-/rystetilstand vender omrørestangens retning for en blid omrøringsbevægelse frem og tilbage
  • Fire effektindstillinger for at reducere strømforbruget og lavere varmeydelse
Bestillingsoplysninger:
Bestil kun som erstatningscontroller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (engelsk) 3,7 tommer
Højde (metrisk) 9.5 cm
Længde (engelsk) 6,4 tommer.
Længde (metrisk) 16,5 cm
Pause Tider 5 sek. til 60 min.
Nominel effekt 20 w
Hastighed 130 til 1400 rpm
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1
Starttider 5 sek. til 60 min.
Temperatur (metrisk) 0 °C til 40 °C ved 80 % relativ luftfugtighed
Type Omrørerkontrol
Bredde (engelsk) 6,1 tommer
Bredde (metrisk) 15.5 cm
Nøjagtighed ±1
Spænding 100 til 240 V
Omrøringsområde 130 RPM til 1400 RPM
Omrøringskraft i forhold til nominel effekt 25/50/75/100 (4 niveauer)