Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Kogeplade serie
Artikelnummer. 16099581 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminium
Keramisk
Størrelse:
10,25 x 10,25 tommer
4,25 x 4,25 tommer.
7,25 x 7,25 tommer
Stiktype:
EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale Størrelse Stiktype unitSize
16099581 Aluminium 7,25 x 7,25 tommer EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Hver
15443600 Keramisk 4,25 x 4,25 tommer. EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Hver
15493600 Keramisk 7,25 x 7,25 tommer EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Hver
15443620 Keramisk 10,25 x 10,25 tommer EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16099581 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. HP88857108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få exceptionel sikkerhed og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller.
Få exceptionel sikkerhed og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller med Thermo Scientific™ Cimarec+™ Kogeplade serie. Du finder enestående sikkerheds- og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller. De Cimarec+ Serier fås i tre størrelser, hvilket giver fleksibilitet fra mikroskala kemi til produktionsoperationer.
Avanceret teknologi
  • Temperatur justerbar i trin på 1 grad
  • Hot Top-advarselssystem beskytter mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50 C (°122 °F)
Fleksibelt, robust design
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Letlæseligt LED-display til opvarmning
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
Garanti : 3 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Størrelse 7,25 x 7,25 tommer
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 300° til 300 °C
Højde (engelsk) 4,1 tommer
Længde (engelsk) 13 tommer
Vægt (engelsk) 7.5 lb.
Bredde (engelsk) 8,2 tommer
Højde (metrisk) 10.5 cm
Længde (metrisk) 33 cm
Vægt (metrisk) 3.4 kg
Bredde (metrisk) 20.8 cm
Watt 624 w
Strømstyrke 2,6 A
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderer (3) Strømkabler
Stiktype EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Spænding 220/240 V
Type Varmeplade
garanti 3 år
Vise LED
Dimensioner (L x B x H) 7,25 tommer x 7,25 tommer
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.