Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Kogeplade serie
Artikelnummer. 15443620 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminium
Keramisk
Størrelse:
10,25 x 10,25 tommer
4,25 x 4,25 tommer.
7,25 x 7,25 tommer
Stiktype:
EU, STORBRITANNIEN, AUS, CN
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale Størrelse Stiktype Pakningsstørrelse
15443620 Keramisk 10,25 x 10,25 tommer EU, STORBRITANNIEN, AUS, CN Hver
15443600 Keramisk 4,25 x 4,25 tommer. EU, STORBRITANNIEN, AUS, CN Hver
15493600 Keramisk 7,25 x 7,25 tommer EU, STORBRITANNIEN, AUS, CN Hver
16099581 Aluminium 7,25 x 7,25 tommer EU, STORBRITANNIEN, AUS, CN Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15443620 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. HP88850105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4205.00 DKK
    3879.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 325.30 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Få exceptionel sikkerhed og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller.
Få exceptionel sikkerhed og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller med Thermo Scientific™ Cimarec+™ Kogeplade serie. Du finder enestående sikkerheds- og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller. De Cimarec+ Serier fås i tre størrelser, hvilket giver fleksibilitet fra mikroskala kemi til produktionsoperationer.
Avanceret teknologi
  • Temperatur justerbar i trin på 1 grad
  • Hot Top-advarselssystem beskytter mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50 C (°122 °F)
Fleksibelt, robust design
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Letlæseligt LED-display til opvarmning
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
Garanti : 3 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 10,25 x 10,25 tommer
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 400° °C
Højde (engelsk) 4 tommer
Længde (engelsk) 16,2 tommer
Vægt (engelsk) 16 lb.
Bredde (engelsk) 11,3 tommer
Højde (metrisk) 10.2 cm
Længde (metrisk) 41.1 cm
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Bredde (metrisk) 28.7 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Til brug med (udstyr) t
Inkluderer (3) Strømkabler
Stiktype EU, STORBRITANNIEN, AUS, CN
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Certificeringer/compliance cCSAus, CE
garanti 3 år
Vise LED
Dimensioner (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 tommer (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.