Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Kogeplade serie
Artikelnummer. 15443600 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminium
Keramisk
Størrelse:
10,25 x 10,25 tommer
4,25 x 4,25 tommer.
7,25 x 7,25 tommer
Stiktype:
EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale Størrelse Stiktype Pakningsstørrelse
15443600 Keramisk 4,25 x 4,25 tommer. EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Hver
15493600 Keramisk 7,25 x 7,25 tommer EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Hver
16099581 Aluminium 7,25 x 7,25 tommer EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Hver
15443620 Keramisk 10,25 x 10,25 tommer EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15443600 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. HP88854105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 DKK
    2103.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.01 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Få exceptionel sikkerhed og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller.
Få exceptionel sikkerhed og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller med Thermo Scientific™ Cimarec+™ Kogeplade serie. Du finder enestående sikkerheds- og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller. De Cimarec+ Serier fås i tre størrelser, hvilket giver fleksibilitet fra mikroskala kemi til produktionsoperationer.
Avanceret teknologi
  • Temperatur justerbar i trin på 1 grad
  • Hot Top-advarselssystem beskytter mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50 C (°122 °F)
Fleksibelt, robust design
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Letlæseligt LED-display til opvarmning
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
Garanti : 3 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 4,25 x 4,25 tommer.
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 540 °C
Højde (engelsk) 3,6 tommer
Længde (engelsk) 10 tommer
Vægt (engelsk) 6.8 lb.
Bredde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 9.1 cm
Længde (metrisk) 25.4 cm
Vægt (metrisk) 3.1 kg
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderer (3) Strømkabler
Stiktype EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Certificeringer/compliance COA, COC
garanti 3 år
Vise LED
Dimensioner (L x B x H) 4,25 tommer x 4,25 tommer.
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.