Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ Forlængerkabler
Artikelnummer. 10185411 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Forlængerkabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10185411
Brand: Thermo Scientific™ 50088016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ Cimarec™ Forlængerkabler med Cimarec Magnetiske omrørere.
Bruge Thermo Scientific™ Cimarec™ Forlængerkabler med Cimarec Magnetiske omrørere.
  • Længde: 3m (9,8′ )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Telemodul 20 C, 40 C og 10 M
Længde (metrisk) 3 m
Type Forlængerkabel