Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Langsom omrører til cellekultur
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Rør termisk følsomme kulturer, herunder mikrobærerkulturer, kultursupper og cellesuspensioner med Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Langsom omrører til cellekultur. Dette produkt tilbyder blid omrøring og lav varmeeffekt for at beskytte følsomme cellekulturer i CO 2 inkubatorer.
- Hermetisk forseglet hus modstår mikroorganismer, mens separat ekstern controller sikrer, at kun den hermetisk forseglede omrører udsættes for CO 2 -miljøet
- Varmefri drift beskytter termisk følsom cellekultur og vil ikke kompromittere betingelserne i inkubatorkammeret
- Rustfrit stålhus er let at rengøre og modstår aggressive medier
- Gradvis lav forskydningsacceleration ved opstart
- Controlleren har justerbare effektindstillinger, der reducerer strømforbruget og lavere varmeydelse
- Driftsbetingelserne er -10 °C til +56 °C ved 100 % RF
- Beskyttelsesklasse IP 68
- Jævn og jævn omrøring så lavt som 5 rpm
- Enkeltstillingsomrørere har kraften til at røre op til 20L
- Fire-positions omrørere kan røre op til 5L pr. position
Biomodul 40 B styreenhed (sælges separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 5 til 120 rpm |
| Omrøringspositioner | 4 |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Volumen | 5 L |
| Form | Firkant |
| Watt | 4 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 12,9 x 12,9 x 2,4 tommer. (33 x 33 x 6 cm) |
| Højde (engelsk) | 2,4'' |
| Højde (metrisk) | 6 cm |
| Længde (engelsk) | 12,9 tommer |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.