Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Langsom omrører til cellekultur
Artikelnummer. 11764687 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
5 L
20 L
Omrøringspositioner:
1
4
Hastighed:
5 til 120 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11764687
Brand: Thermo Scientific™ 50119113
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rør forsigtigt i termisk følsomme kulturer, herunder mikrobærerkulturer, kultursupper og cellesuspensioner med denne langsomme omrører.
Rør termisk følsomme kulturer, herunder mikrobærerkulturer, kultursupper og cellesuspensioner med Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Langsom omrører til cellekultur. Dette produkt tilbyder blid omrøring og lav varmeeffekt for at beskytte følsomme cellekulturer i CO 2 inkubatorer.
Funktioner:
  • Hermetisk forseglet hus modstår mikroorganismer, mens separat ekstern controller sikrer, at kun den hermetisk forseglede omrører udsættes for CO 2 -miljøet
  • Varmefri drift beskytter termisk følsom cellekultur og vil ikke kompromittere betingelserne i inkubatorkammeret
  • Rustfrit stålhus er let at rengøre og modstår aggressive medier
  • Gradvis lav forskydningsacceleration ved opstart
  • Controlleren har justerbare effektindstillinger, der reducerer strømforbruget og lavere varmeydelse
  • Driftsbetingelserne er -10 °C til +56 °C ved 100 % RF
  • Beskyttelsesklasse IP 68
Optimal omrøring:
  • Jævn og jævn omrøring så lavt som 5 rpm
  • Enkeltstillingsomrørere har kraften til at røre op til 20L
  • Fire-positions omrørere kan røre op til 5L pr. position
Kræver
Biomodul 40 B styreenhed (sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 5 til 120 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 20 L
Form Firkant
Watt 4 w
Dimensioner (L x B x H) 7 x 7 x 2,4 tommer. (18 x 18 x 6 cm)
Højde (engelsk) 2,4''
Højde (metrisk) 6 cm
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 18 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 18 cm
Strømindstilling 0,4 til 4 w
Certificeringer/compliance CE-mærke
Oversigt Biosystem uden controller; Omrøringskapacitet 20L; 1 stilling
Model- Biosystem uden controller
Beskyttelsesklasse IP68
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +56 °C (drift)
Type Omrørere
Vægt (engelsk) 7.5 lb.
Vægt (metrisk) 3.4 kg
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.