Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B controller
Artikelnummer. 17576576 Shop alle Thermo Scientific produkter
Spænding:
230 V Danmark
230 V Schweiz
230 V Tyskland
230 V UK
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17576576
Brand: Thermo Scientific™ 50118919
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aktiver synkroniseret drift af to omrørere med Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B controller.
Aktiver synkroniseret drift af to omrørere med Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B controller.
  • Display med høj synlighed
  • Justerbare omrørings- og pausetider med rotationssansinversion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Biomodul 40B Controller 230V Schweiz
Model- Biomodul 40B controller
Type Omrørercontroller (dobbelt)
Spænding 230 V Schweiz
Elektriske krav 230 V