Beskrivelse
Aktiver synkroniseret drift af to omrørere med Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B controller.
- Display med høj synlighed
- Justerbare omrørings- og pausetider med rotationssansinversion
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Biomodul 40B Controller 230V Tyskland |
| Model- | Biomodul 40B controller |
| Type | Omrørercontroller (dobbelt) |
| Spænding | 230 V Tyskland |
| Elektriske krav | 230 V |