Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M controllere
Artikelnummer. 11924257 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Telemodul 40 M kontrolenheder (40w)
Telemodul 80 M kontrolenheder (80w)
Spænding:
115 V US
230 V Danmark
230 V Tyskland
230 V UK
230 V schweizisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11924257
Brand: Thermo Scientific™ 50119123
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oprethold konstante hastigheder, selv under viskositetsændringer, med vores 40M controllere.
Oprethold konstante hastigheder, selv under viskositetsændringer, med Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M controllere. Dette produkt er påkrævet til brug med Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direkte.
Funktioner:
  • Justerbar hastighed fra 100 til 1000 rpm
  • Digitalt display med høj synlighed
  • Justerbare opstartstider
  • Termisk og elektrisk overbelastningsbeskyttelse, med fejlalarm
Telemodul 40 M
  • Kraftig controller udstyrer Mobil 200 og 600 omrørere til de mest krævende blandeopgaver
Telemodul 80 M
  • Tilbyder al funktionaliteten fra Telemodul 40 M med en effekt forstærket til 80W til mere krævende omrøringsopgaver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Model- Telemodul 40 M kontrolenheder (40w)
Hastighed 100 til 1.000 o/min
Type Omrørerkontrol
Spænding 115 V US
Elektriske krav 110 V
Omrøringsområde 100 RPM til 1000 RPM
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.