Få mere at vide
CIM 0216, TRC
Artikelnummer. 17951765
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951765 10 mg
17910745 5 mg
17921345 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17951765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC44155010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1031496-06-6
Molekylær formel C21 H21 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 347.41
Synonym 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide, CIM 0216
IUPAC navn 2-(3,4-dihydro-2H-quinolin-1-yl)-N-(5-methylisoxazol-3-yl)-2-phenyl-acetamid
SMIL Cc1onc(NC(=O)C(N2CCCc3ccccc23)c4ccccc4)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-alpha-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H21N3O2/c1-15-14-19(23-26-15)22-21(25)20(17-9-3-2-4-10-17)24-13-7-11-16-8-5-6-12-18(16)24/h2-6,8-10,12,14,20H,7,11,13H2,1H3,(H,22,23,25)
Formel vægt 347.1634