Få mere at vide
Cilostazol, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18015842
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18015842 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18015842 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 1692/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
PDE3A inhibitor. Also adenosine uptake inhibitor
Potent phosphodiesterase III A (PDE3A) inhibitor (IC50 = 0.2 μM) and inhibitor of adenosine uptake. Has antimitogenic, antithrombotic, vasodilatory and cardiotonic properties in vivo. Also affects lipid levels in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cilostazol
CAS 73963-72-1
Molekylær formel C20H27N5O2
Mængde 10 mg
Synonym cilostazol, pletal, cilostazole, pletaal, cilostazolum, cilostazolum inn-latin, opc 21, opc-21, cilostazol inn:jan, pletal tn
InChI nøgle RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(CC1)N2C(=NN=N2)CCCCOC3=CC4=C(C=C3)NC(=O)CC4
IUPAC navn 6-[4-(1-cyclohexyltetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 369.469
PubChem CID 2754
ChEBI CHEBI:31401
Formel vægt 369.47
Procent renhed >99%