Få mere at vide
Cilostazol-d11, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cilostazol-D11 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2,16D |