Få mere at vide
Cilostamid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406839
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406839 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15406839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65319.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 68550-75-4 | C20H26N2O3 | 342,439 g/mol
En cellegennemtrængelig selektiv inhibitor af cGMP-hæmmet phosphodiesterase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cilostamide
CAS 68550-75-4
Farve Hvid
Molekylær formel C20H26N2O3
MDL nummer MFCD00673958
Mængde 10 mg
Synonym cilostamide, ciloalamide, cilostamide inn, cilostamidum inn-latin, cilostamida inn-spanish, n-cyclohexyl-n-methyl-4-1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolyloxy butyramide, chembl34431, n-cyclohexyl-n-methyl-4-2-oxo-1h-quinolin-6-yl oxy butanamide, butanamide, n-cyclohexyl-4-1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolinyl oxy-n-methyl, dsstox_cid_25140
InChI nøgle UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C1CCCCC1)C(=O)CCCOC2=CC3=C(C=C2)NC(=O)C=C3
IUPAC navn N-cyclohexyl-N-methyl-4-[(2-oxo-1H-quinolin-6-yl)oxy]butanamid
Molekylvægt (g/mol) 342.439
PubChem CID 2753
Formel vægt 342.43
Fysisk form Pulver