Få mere at vide
R&D Systems™ Cilostamide
Beskrivelse
150Selective inhibitor of type III phosphodiesterase (PDE3). Displays moderate selectivity for PDE3A isozyme vs. PDE3B (IC50 values are 0.027 and 0.050 μM for PDE3A and PDE3B respectively). Inhibits ADP-induced platelet aggregation (IC50 = 16.8 μM); antithrombotic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cilostamide |
| Mængde | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 342.44 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.439 |