Få mere at vide
Cilofungin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cilofungin |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C49H71N7O17/c1-5-6-7-8-9-10-19-73-31-17-13-28(14-18-31)42(65)50-32-21-34(61)45(68)54-47(70)38-39(62)24(2)22-56(38)49(72)36(26(4)58)52-46(69)37(41(64)40(63)27-11-15-29(59)16-12-27)53-44(67)33-20-30(60)23-55(33)48(71)35(25(3)57)51-43(32)66/h11-18,24-26,30,32-41,45,57-64,68H,5-10,19-23H2,1-4H3,(H,50,65)(H,51,66)(H,52,69)(H,53,67)(H,54,70)/t24-,25+,26+,30+,32-,33-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,45+/m0/s1 |
| Formel vægt | 1029.4906 |