Få mere at vide
Cilnidipine, R&D Systems™
Artikelnummer. 18762634
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18762634 10 mg
18732594 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762634 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 2629/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Ca2+ channel blocker (dual L/N-type)
Dual L- and N-type calcium channel blocker that displays antihypertensive, sympatholytic and neuroprotective activity. Lowers mean blood pressure and reduces the size of cerebral infarction in the rat model of focal brain ischemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132203-70-4
Molekylær formel C27H28N2O7
Molekylvægt (g/mol) 492.528
InChI nøgle KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJOSA-N
Synonym cilnidipine, cinalong, atelec, siscard, cilnidipine inn, cinaldipine, 3-cinnamyl 5-2-methoxyethyl 2,6-dimethyl-4-3-nitrophenyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, atelec tn, +--e-cinnamyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-3-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl 2e-3-phenyl-2-propenyl ester
PubChem CID 5282138
ChEBI CHEBI:31399
IUPAC navn 3-O-(2-methoxyethyl) 5-O-[(E)-3-phenylprop-2-enyl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMIL CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCC=CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cilnidipine
Mængde 10 mg
Formel vægt 492.52
Procent renhed >99%
Produktlinje Tocris