Få mere at vide
Cilnidipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16467286 100 mg -
16453337 50 mg -
16407328 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16467286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17404
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Cilnidipine is a long-acting, second-generation dihydropyridine Ca2+-channel blocker on L and N-type Ca2+ channel. Antihypertensive effects.
Cilnidipine is a long-acting, second-generation dihydropyridine Ca2+-channel blocker on L and N-type Ca2+ channel. Antihypertensive effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cilnidipine
CAS 132203-70-4
Farve Yellowish Green
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H28N2O7
Mængde 100 mg
Synonym FRC-8653
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.04 mM)
SMIL O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)C1C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)OCCOC
Molekylvægt (g/mol) 492.52
Formel vægt 492.52
Procent renhed 99.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation