Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cilnidipin, 99 %
Artikelnummer. 15761779 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15761779 5 g 5g
15751779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15761779 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461750050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 132203-70-4 | C27H28N2O7 | 492,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132203-70-4
Molekylær formel C27H28N2O7
Molekylvægt (g/mol) 492.52
InChI nøgle KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJONA-N
PubChem CID 5282138
ChEBI CHEBI:31399
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cilnidipine
Smeltepunkt 110 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 492.52
Procent renhed 99%