Få mere at vide
Ciliobrevin A, MedChemExpress
Beskrivelse
Ciliobrevin A (HPI-4) is a hedgehog (Hh) signaling pathway inhibitor with median inhibitory concentration (IC50) less than 10 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ciliobrevin A |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 302803-72-1 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H9Cl2N3O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | HPI-4 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (279.19 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |