missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Ciliobrevin A
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18745706
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18745706 5 mg
18719026 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18745706 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4529/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Hedgehog (Hh) pathway antagonist, inhibits ciliogenesis; also inhibits dynein

Ciliobrevin A is a Hedgehog (Hh) pathway antagonist; blocks Sonic hedgehog (Shh)-induced Hh pathway activation (IC50 = 7 μM) downstream of Smo. Perturbs primary cilia formation; inhibits cytoplasmic AAA+ ATPase dynein-dependent microtubule gliding and ATPase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-α-(3,4-4-oxo-2(1H)-quinazolinylidene)-β-oxobenzenepropanenitrile
CAS 302803-72-1
Analyseprocentområde >98%
Mængde 5 mg
Molekylær formel C17H9Cl2N3O2
Formel vægt Observed MW: 358.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.