missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ciliobrevin A

Beskrivelse
Ciliobrevin A is a Hedgehog (Hh) pathway antagonist; blocks Sonic hedgehog (Shh)-induced Hh pathway activation (IC50 = 7 μM) downstream of Smo. Perturbs primary cilia formation; inhibits cytoplasmic AAA+ ATPase dynein-dependent microtubule gliding and ATPase activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-α-(3,4-4-oxo-2(1H)-quinazolinylidene)-β-oxobenzenepropanenitrile |
| CAS | 302803-72-1 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C17H9Cl2N3O2 |
| Formel vægt | Observed MW: 358.18 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?