Få mere at vide
Cilazaprilat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C20H27N3O5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.45 |
| InChI nøgle | UVAUYSRYXACKSC-ULQDDVLXSA-N |
| SMIL | OC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@H]1CCCN2CCC[C@H](N2C1=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | (1S,9S)-9-{[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino}-10-oxo-octahydro-1H-pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid |
| Produkttype | API |
| Mængde | 25 mg |
| Referencer | Natoff, I.L., et al.: J. Cardiovasc. Pharmacol., 7, 569 (1985)∣Szucs, T., et al.: Drugs, 41, Suppl.1, 18 (1991)∣Pordy, R.C., et al.: Cardiology, 86, 41 (1995) |
| Vis mere |