Få mere at vide
Cilazapril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C22H33N3O6 |
| MDL nummer | MFCD00865788 |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.5, 435.52 |
| InChI nøgle | JQRZBPFGBRIWSN-YOTVLOEGSA-N |
| SMIL | O.CCOC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@H]1CCCN2CCC[C@H](N2C1=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | (1S,9S)-9-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}-10-oxo-octahydro-1H-pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid hydrate |
| Produkttype | API |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |