Få mere at vide
Cilazapril monohydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Cilazapril Monohydrate is a angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor used for the treatment of hypertension and congestive heart failure.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cilazapril monohydrate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 92077-78-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H33N3O6 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Ro 31-2848 monohydrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.62 mM) |
| Vis mere |