Få mere at vide
Cilastatin Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cilastatin sodium |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 380.1382 |