missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cilastatin Sodium, TRC

Artikelnummer. 30134527
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134527 500 mg
30137299 250 mg
30005840 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134527 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC441133500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81129-83-1
Molekylær formel C16 H25 N2 O5 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 380.43
Synonym Cilastatin sodium, Sodium (Z)-7-[[(R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-2-enoate, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, sodium salt (1:1), (2Z)-, 2-Heptenoic acid, 7-[(2-amino-2-carboxyethyl)thio]-2-[[(2,2-dimethylcyclopropyl)carbonyl]amino]-, monosodium salt, [R-[R*,S*-(Z)]]-, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, monosodium salt, (2Z)- (9CI), Cilastatin sodium salt, L 642957, MK 791
IUPAC navn sodium;(Z)-7-[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanyl-2-[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl]amino]hept-2-enoate
SMIL [Na+].CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N\C(=C/CCCCSC[C@H](N)C(=O)O)\C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cilastatin sodium
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1
Formel vægt 380.1382
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.