Få mere at vide
Cilastatin Sodium, Mikromol™
Artikelnummer. 17951306
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17951306 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17951306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1092.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cilastatin Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cilastatin sodium
CAS 81129-83-1
Analyt- eller komponentnavne Cilastatin sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H25 N2 O5 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cilastatin sodium, Sodium (Z)-7-[[(R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-2-enoate, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, sodium salt (1:1), (2Z)-, 2-Heptenoic acid, 7-[(2-amino-2-carboxyethyl)thio]-2-[[(2,2-dimethylcyclopropyl)carbonyl]amino]-, monosodium salt, [R-[R*,S*-(Z)]]-, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, monosodium salt, (2Z)- (9CI), Cilastatin sodium salt, L 642957, MK 791
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1
SMIL [Na+].CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N\C(=C/CCCCSC[C@H](N)C(=O)O)\C(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;(Z)-7-[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanyl-2-[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl]amino]hept-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 380.43
Mængde 250 mg
Formel vægt 380.1382 g/mol