missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CIL56, TRC

Artikelnummer. 30363963
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363963 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4331281MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,7-bis(1-piperidylsulfonyl)fluoren-9-one oxime
CAS 300802-28-2
Molekylær formel C23 H27 N3 O5 S2
Mængde 1 mg
Synonym CIL56, CA3, 2,7-bis(piperidinosulfonyl)-9H-fluoren-9-one oxime
InChI formel InChI=1S/C23H27N3O5S2/c27-24-23-21-15-17(32(28,29)25-11-3-1-4-12-25)7-9-19(21)20-10-8-18(16-22(20)23)33(30,31)26-13-5-2-6-14-26/h7-10,15-16,27H,1-6,11-14H2
SMIL ON=C1c2cc(ccc2c3ccc(cc13)S(=O)(=O)N4CCCCC4)S(=O)(=O)N5CCCCC5
IUPAC navn 2,7-bis(1-piperidylsulfonyl)fluoren-9-one oxime
Molekylvægt (g/mol) 489.61
Formel vægt 489.1392
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.