missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ CIITA Antibody Blocking Peptide

Artikelnummer. 18295244 Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0,05 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18295244

Brand: Novus Biologicals™ NBP259072PEP

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

16 amino acids near the amino terminus of human CIITA. Source: Synthetic (Accession #: P33076) The CIITA Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Gen-id (Entrez) 4261
Protein familie CIITA
Fælles navn CIITA Blocking Peptide
Koncentration 0.2 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulering PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin.
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Gene Alias C2TA, C2TAMHC class II transactivator type III, CIITAIV, class II, major histocompatibility complex, transactivator, MHC class II transactivator, MHC2TANLR family, acid domain containing, NLRA, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repea
Gen symbol CIITA
Etikettype Unlabeled
Produkttype Recombinant Protein
Mængde 0,05 mg
Regulatorisk status RUO
Kilde Synthetic
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.